Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kloroform, molekylärbiologiska reagens
Produktkod. 15498679
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498679 500 mL 500ml
15408689 1 L 1 L
15418689 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15498679 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J67241.AP
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Kloroform är ett vanligt laboratoriereagens som gynnas för användning som lösningsmedel på grund av föreningarnas relativa oreaktivitet och blandbarhet med de flesta organiska föreningar. Kloroform används också i organisk syntes som en källa för CCl2. I den glatta luftstrupen hos svin har kloroform visat sig direkt och på ett koncentrationsberoende sätt inducera sammandragningar. Det har observerats att kloroform kan frisätta Ca2+ från ryanodinkänsliga receptorer vid kloroforminducerad kontraktion i slät muskulatur i luftstrupen hos svin. Vid koncentrationer av 100 och 250 ppm i mussplenocyter ökade basal proliferation men en minskning av cirkulerande neutrofiler dokumenterades.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Kloroform
är ett vanligt laboratoriereagens som är gynnsamt för användning som lösningsmedel på grund av föreningarnas relativa oreaktivitet och blandbarhet med de flesta organiska föreningar. Kloroform används också i organisk syntes som en källa för CCl2. I den glatta luftstrupen hos svin har kloroform visat sig direkt och på ett koncentrationsberoende sätt inducera sammandragningar. Det har observerats att kloroform kan frisätta Ca2+ från ryanodinkänsliga receptorer vid kloroforminducerad kontraktion i slät muskulatur i luftstrupen hos svin. Vid koncentrationer av 100 och 250 ppm i mussplenocyter ökade basal proliferation men en minskning av cirkulerande neutrofiler dokumenterades.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20 C 8
g/L.°
Noter
Stabiliserad med ca. 50 ppm amylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63 °C
Namnnotering Molekylärbiologisk reagens
Färg Färglös
Densitet 1.492 g/mL
Kvantitet 500 mL
Odör Kännetecken
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.446
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Kokpunkt 61 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 8 g/L.
IUPAC-namn kloroform
Formel vikt 119.38
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform, Molecular Biology Reagent
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform, 1-pentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.