Läs mer
Chloroform, MP Biomedicals™
Produktkod. 11428262 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428262 4 L 4 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11428262 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219381404
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Chloroform is typically used as a solvent and as a cleansing agent.
Procedures have been described for the use of chloroform in lambda plaques storage, lambda cDNA storage, the removal of mineral oil from PCR reaction samples, oligonucleotide purification, a hydroxyl radical footprinting protocol, a transcriptional run-on assay protocol, and an overlay assay for beta-galactosidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 67-66-3
Kvantitet 4 L
Fysisk form Liquid
Analysprocentintervall ≥99.8%
Molekylformel CHCl3
MDL-nummer MFCD00000826
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Löslighetsinformation Soluble in water (1mL/200mL water); miscible with ethanol, benzene, ether, petroleum ether, carbon tetrachloride, carbon disulfide, oils.
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)Cl
IUPAC-namn trichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vikt 119.4g/mol
Kvalitet ACS