Läs mer
Kloroform, renad, Macron Fine Chemicals™
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Inga aktuella kompendier
- Tidigare listad i USP och NF-kompendium
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63.5°C |
| CAS | 67-66-3 |
| Färg | Färglös |
| Utseende | Clear |
| Densitet | 1.48kg/L at 25°C |
| Kokpunkt | 61.2°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Odör | Sweet |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P281-Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).