Läs mer
Kloroform, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-99,4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63°C (literature) |
| Namnnotering | Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC) |
| CAS Min % | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <1.0000% |
| Densitet | 1.476-1.483 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kokpunkt | 60°C to 62°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CHCl3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chloroform
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.