Läs mer
Kloroform, >=99,8 %, ACS-reagens, stick. med EtOH, uppfyller kravet. av Reag.Ph.Eur.
Produktkod. 10053213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10053213 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10311551 25 mL Glasflaska 25ml
10219900 500 mL Glasflaska 500ml
10572714 1 L Glasflaska 1 L
10042593 25 L Metalltrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10053213 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423550025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 SEK
    1891.75 SEK / 2.5 L
    Save 58.25 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer MFCD00000826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Smältpunkt -63,0 °C
Namnnotering Stabiliserad
Nedbrytningsinformation 290 °C
Densitet 1.4800g/mL, 1.48
Kvantitet 2.5 L
Infrarött spektrum Följer referensrapporten
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4443 till 1,4463
Rester efter avdunstning ≤0.001%
Analysprocentintervall 99.8+%
Linjär formel CHCl3
Ångtryck Ångtryck: 213 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,56 mPa (20 °C)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Kokpunkt 61,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 8 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol, bensen, eter, peteter, koltetraklorid, koldisulfid och oljor, löslig i aceton
IUPAC-namn kloroform
Formel vikt 119.38
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Ethyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.