Läs mer
Kloroform, >=99,8 %, ACS-reagens, stick. med EtOH, uppfyller kravet. av Reag.Ph.Eur.
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63,0 °C |
| Namnnotering | Stabiliserad |
| Nedbrytningsinformation | 290 °C |
| Densitet | 1.4800g/mL, 1.48 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Infrarött spektrum | Följer referensrapporten |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1,4443 till 1,4463 |
| Show More |
Safety and Handling
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Ethyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.