Läs mer
Chloroform 99.8+%, for Residue Analysis, Stabilised with Amylene, Distol™, Fisher Chemical™
Produktkod. 10763791 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10763791 2.5 L 2.5 L
10030090 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10763791 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4963/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 67-66-3
Molekylformel CHCl3
Molekylvikt (g/mol) 119.37
MDL-nummer 826
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trichloromethane
LEDER ClC(Cl)Cl
Specifikationer
Smältpunkt -63°C
Färg Colorless
Kokpunkt 61°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 213mbar at 20°C
Viskositet 0.56 mPaS at 20°C
Formel vikt 119.38g/mol