Läs mer
Kloroform (STB ETOH), BAKER ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterDescription
J.T. Baker BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagenslösningsmedel:
- Lämplig för analys av de flesta vanliga bekämpningsmedel, såsom 2-klorbifenyl, heptaklor, aldrin, parathion, dieldrin, endrin, DDT, dioxin, etc.
- Specificerad till de erforderliga låga resthalterna (5 ppm) för användning i forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier
- Idealisk för gaskromatografiapplikationer, testning av ECD- och/eller FID-känsliga föroreningar, organiska rester och rester efter avdunstning
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | -63 °C |
| CAS | 67-66-3 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Max. 0,0005 meq/g |
| Densitet | 1,5 g/cm3 vid 20 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Tändpunkt | 982 °C |
| Odör | Sweetish |
| Förpackning | Glas |
| Show More |