Läs mer
Chloroform, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroform |
| Smältpunkt | −63°C (lit.) |
| Densitet | 1.492 g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| MDL-nummer | MFCD00000826 |
| Synonym | TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane, Methylidyne trichloride, Trichloromethane |
| Kokpunkt | 60.5°C to 61.5°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.38 |
| Kvalitet | Research |