Läs mer
Chloroform, Technical, amylene stabilized, ≥99% (GC), Honeywell
Produktkod. 15612600 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 kg
Förpackning:
Metal Drum
Förpackningsstorlek:
250kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15612600 250 kg Metal Drum 250kg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15612600 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 24263250KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Technical, amylene stabilized,≥99% (GC)
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroform
Namnnotering Technical, amylene stabilized, ≥99% (GC)
CAS 67-66-3
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Smältpunkt -63°C (literature)
Densitet 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 61°C
Förpackning Metal Drum
Molekylformel CHCl3
Linjär formel C2H5COCH3
MDL-nummer MFCD00000826
Kvantitet 250 kg
UN-nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI-nyckel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)Cl
IUPAC-namn chloroform
Molekylvikt (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formel vikt 119.38
Procent renhet >99%
Kvalitet Technical