Läs mer
Chloroformic Acid Chloromethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroformic Acid Chloromethyl Ester |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2 |