Läs mer
Kloroformsyra Klorometylester, TRC
Produktkod. 18081000
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081000 10 g
18041000 50 g
18022710 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18081000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36650010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22128-62-7
Molekylformel C2H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 128.94
Synonym Chloro-formic acid Chloromethyl Ester, Chloromethoxycarbonyl Chloride, Chloromethyl Carbonochloridate, Chloromethyl Chlorocarbonate, Chloromethyl Chloroformate
IUPAC-namn Klorometylkarbonkloridat
LEDER C(OC(=O)Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Chloroformic Acid Chloromethyl Ester
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2