Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorogenic acid |
| Namnnotering | För HPLC-analys |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99.45% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 354.3 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Kristallint pulver |