Läs mer
klorogen syra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457921 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11457921 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02150618.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 100mg
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Klorogensyra är en fenolprodukt isolerad från kaffebönor med antimikrobiella egenskaper.
Klorogensyra är en viktig faktor i växternas ämnesomsättning.
  • Fungerar som en antioxidant och en hämmare av den tumörfrämjande aktiviteten hos forbolestrar
  • Vid koncentrationer så höga μsom 100 m hämmar klorogensyra inte 5-lipoxygenasaktiviteten hos jonoforstimulerande humana polymorfonukleära leukocyter
Specifikationer
CAS 327-97-9
Smältpunkt 205 °C till 215 °C
Densitet 1,28 g/cm3 (bokstavligen)
Molekylformel C16H18O9
MDL-nummer MFCD00003862
Kvantitet 100 mg
Synonym chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
Löslighetsinformation Löslig i vatten eller etanol (25 mg/ml, klar till dimmig gul lösning).
InChI-nyckel CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
LEDER O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
IUPAC-namn (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-dihydroxifenyl)prop-2-enoyl]oxi}-1,4,5-trihydroxicyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 354.31
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
Formel vikt 354.3
Fysisk form Pulver