Läs mer
Klorogensyra
Produktkod. 15443229
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443229 250 mg 250mg
15423229 1 g 1g
15433229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15443229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60457.MD
 Begränsad artikel
I lager
En analog till koffeinsyra | CAS: 327-97-9 | C16H18O9 | 354,31 g/mol
Klorogensyra används som livsmedelstillsats i kaffeprodukter, tuggummi och mynta. Det fungerar som en mellanprodukt i biosyntesen av lignin, som är en antioxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Klorogensyra används som livsmedelstillsats i kaffeprodukter, tuggummi och mynta. Det fungerar som en mellanprodukt i biosyntesen av lignin, som är en antioxidant.
Löslighet Löslig i etanol och aceton
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 327-97-9
Molekylformel C16H18O9
Molekylvikt (g/mol) 354.31
MDL-nummer MFCD00003862
InChI-nyckel CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Synonym chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
IUPAC-namn (1S,3R,4R,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihydroxifenyl)prop-2-enoyl]oxi-1,4,5-trihydroxicyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorogenic acid
Smältpunkt 210 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
Merck Index 14,2142
Löslighetsinformation Lösligt i etanol och aceton.
Formel vikt 354.31
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.