Läs mer
Klorohydrokinon, 90 %. Tech
Produktkod. 10072720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10072720 100 g Plastflaska 100g
10062720 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10072720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208221000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 615-67-8 | C6H5ClO2 | 144,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-67-8
Molekylformel C6H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 144.56
MDL-nummer MFCD00002341
InChI-nyckel AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC-namn 2-klorbensen-1,4-diol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorohydroquinone
Namnnotering teknik, 90 %
Smältpunkt 101 °C till 102 °C
Färg Brun till grå
Kokpunkt 263 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, 849
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i alkohol, bensen, lätt löslig i eter
Formel vikt 144.56
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorohydroquinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.