Läs mer
Klorohydrokinon (teknisk kvalitet, ~90 %), TRC
Produktkod. 30351968
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30351968 100 g
1 options
Produktkod. 30351968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366570100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorohydrochinon
CAS 615-67-8
Molekylformel C6 H5 Cl O2
Kvantitet 100 g
Synonym Chloroquinol, Monochlorohydroquinone, NSC 427, NSC 5934, 1,4-Dihydroxy-2-chlorobenzene, 1-Chloro-2,5-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-benzenediol, 2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-hydroquinone, 2-Chlorohydroquinone, Chloro-p-hydroquinone
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
LEDER Oc1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC-namn 2-klorbensen-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 144.56
Formel vikt 143.9978