Läs mer
Kloroiodometan, 98 %, stick. med koppar
Produktkod. 11384559
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384559 10 g 10g
11394559 50 g 50g
11304569 250 g 250g
11498863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11384559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11032.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176,381 g/mol
Klorojodmetan används som mellanprodukt i läkemedel, organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är också användbart vid cyklopropanering (Simmon-Smith-reaktion), Mannich-reaktion, aminometylering och vid epoxidering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Klorojodmetan används som mellanprodukt i läkemedel, organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är också användbart vid cyklopropanering (Simmon-Smith-reaktion), Mannich-reaktion, aminometylering och vid epoxidering.
Löslighet
Blandbar med aceton, bensen, dietyleter och alkohol.
Anmärkningar
Det är oförenligt med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-71-5
Molekylformel CH2ClI
MDL-nummer MFCD00001078
InChI-nyckel PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC-namn klor(jod)metan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroiodomethane
Namnnotering Stabilized with copper
Densitet 2.416
Kokpunkt 108°C to 109°C
Flampunkt None
Brytningsindex 1.5822
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1730802
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
LEDER C(Cl)I
Molekylvikt (g/mol) 176.381
Formel vikt 176.38
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroiodomethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroiodomethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.