Läs mer
Kloroiodometan, 98 %, stick. med koppar
Produktkod. 11498863
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498863 500 g 500g
11384559 10 g 10g
11394559 50 g 50g
11304569 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11032.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176,381 g/mol
Klorojodmetan används som mellanprodukt i läkemedel, organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är också användbart vid cyklopropanering (Simmon-Smith-reaktion), Mannich-reaktion, aminometylering och vid epoxidering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Klorojodmetan används som mellanprodukt i läkemedel, organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är också användbart vid cyklopropanering (Simmon-Smith-reaktion), Mannich-reaktion, aminometylering och vid epoxidering.
Löslighet
Blandbar med aceton, bensen, dietyleter och alkohol.
Anmärkningar
Det är oförenligt med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-71-5
Molekylformel CH2ClI
MDL-nummer MFCD00001078
InChI-nyckel PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC-namn klor(jod)metan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroiodomethane
Namnnotering Stabiliserat med koppar
Densitet 2.416
Kokpunkt 108 °C till 109 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Brytningsindex 1.5822
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1730802
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Blandbar med aceton, bensen, dietyleter och alkohol.
LEDER ClCI
Molekylvikt (g/mol) 176.38
Formel vikt 176.38
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.