Läs mer
Kloroiodometan, 98 %, stabiliserat
Produktkod. 11914511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11914511 500 mL Glasflaska 500ml
10515401 25 mL Glasflaska 25ml
10366451 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11914511 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222155000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 593-71-5 | KAPITEL2CLI | 176,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-71-5 , 7440-22-4
Molekylformel CH2ClI
Molekylvikt (g/mol) 176.38
InChI-nyckel PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC-namn klor(jod)metan
LEDER C(Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroiodomethane
Färg Rosa-röd till gul
Densitet 2.4200g/mL, 2.42
Kokpunkt 108,0 °C till 109,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2I
Brytningsindex 1,5812 till 1,5832
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i många organiska lösningsmedel
Stabilisator Koppar
Formel vikt 176.38
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.