missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chloroiodomethane-d2, CDN

Produktkod. 30309486
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309486 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309486 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND52510.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chloroiodomethane-d2
CAS 129933-14-8
Molekylformel C D2 Cl I
Kvantitet 0.5 g
Synonym Iodochloromethane-d2
InChI formel InChI=1 S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2/i1D2
LEDER [2 H]C([2 H])(Cl)I
IUPAC-namn chloro-dideuterio-iodo-methane
Molekylvikt (g/mol) 178.4
Formel vikt 177.9015 g/mol
Procent renhet 97 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.