Läs mer
Kloroiodometan, TRC
Produktkod. 30011967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011967 5 g
30010660 10 g
30004773 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3823985G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-71-5
Molekylformel C H2 Cl I
Molekylvikt (g/mol) 176.384
Synonym Chloromethyl Iodide, Iodochloromethane
IUPAC-namn Kloro(jod)metan
LEDER ClCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroiodomethane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
Formel vikt 175.889