Läs mer
Chloroiridic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroiridic Acid |
| CAS | 110802-84-1 |
| Molekylformel | H2IrCl6.x(H2O) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Dihydrogen Hexachloroiridate(IV) Hydrate, Hydrogen Hexachloroiridate(IV) Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/6ClH.Ir.H/h6*1H;;/q;;;;;;+5;/p-5 |
| LEDER | Cl[IrH](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)[ClH] |
| IUPAC-namn | pentachloro-hydrido-λ^{2}-chloranyliridium |
| Formel vikt | 404.7917 |