Läs mer
Klorometan 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326415
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30326415 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30326415 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA11419000ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Metanol