Läs mer
Chloromethanesulfonyl chloride, 95%
Produktkod. 11374228
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374228 10 g 10g
11384228 2 g 2g
11394228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041486.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3518-65-8 | CH2Cl2O2S | 148.99 g/mol
Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det är syntes av klormetansulfonater och klormetansulfonamider. Det används också för omvandling av alkoholer till inverterade acetater, azider och nitriler, och omarrangemang av kol-kol- och kol-syrebindningar under milda förhållanden och i elektrofila och radikala reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3518-65-8
Molekylformel CH2Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 148.99
MDL-nummer MFCD00014727
InChI-nyckel KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
PubChem CID 77054
IUPAC-namn klormetansulfonylklorid
LEDER ClCS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloromethanesulfonyl chloride
Densitet 1.67 g/mL
Kokpunkt 78°C to 81°C (20 mm)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH2SO2Cl
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1811761
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in dichloromethane,pyridine,and most organic solvents. It is insoluble in water.
Formel vikt 149
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.