Läs mer
Klormetansulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 3518-65-8 |
| Molekylformel | CH2Cl2O2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2 |
| LEDER | ClCS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | Klormetansulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 149 |
| Formel vikt | 147.9153 |