Läs mer
Kloretoxisulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30362295
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30362295 5 g
1 options
Produktkod. 30362295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3650965G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloromethoxysulfonyl Chloride
CAS 49715-04-0
Molekylformel C H2 Cl2 O3 S
Kvantitet 5 g
Synonym Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester
InChI formel InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
LEDER ClCOS(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn Klor(klorsulfonyloxi)metan
Molekylvikt (g/mol) 164.996
Formel vikt 163.91