Läs mer
Kloretoxisulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethoxysulfonyl Chloride |
| CAS | 49715-04-0 |
| Molekylformel | C H2 Cl2 O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2 |
| LEDER | ClCOS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | Klor(klorsulfonyloxi)metan |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.996 |
| Formel vikt | 163.91 |