Learn More
Chloromethoxysulfonyl Chloride, TRC
Product Code. 30365869
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Quantity Unit Size
30365869 10 g 10g
1 options
Product Code. 30365869 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36509610G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Chloromethoxysulfonyl Chloride
CAS 49715-04-0
Molecular Formula C H2 Cl2 O3 S
Quantity 10 g
Synonym Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
SMILES ClCOS(=O)(=O)Cl
IUPAC Name chloro(chlorosulfonyloxy)methane
Molecular Weight (g/mol) 164.996
Formula Weight 163.91
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.