Läs mer
Chloromethyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Acetate |
| CAS | 625-56-9 |
| Molekylformel | C3 H5 Cl O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Chloromethanol Acetate, (Acetyloxy)methyl Chloride, Acetic Acid Chloromethyl Ester Acetoxymethyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCCl |
| IUPAC-namn | chloromethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.524 |
| Formel vikt | 107.998 |