Läs mer
(Klormetyl)bensen, Mikromol™
Produktkod. 17949709
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17949709 500 mg
1 options
Produktkod. 17949709 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0224.060500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(Klorometyl)bensen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Analyt- eller komponentnamn alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzylchloride, Chloromethylbenzene, alpha-Chlorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LEDER ClCc1ccccc1
IUPAC-namn Klormetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 126.58
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 126,0236 g/mol