Läs mer
Chloromethyl chloroformate, 97%
Produktkod. 11317476
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317476 10 g 10g
11327476 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09527.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22128-62-7 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Klormetylklorformiat används som mellanprodukt i läkemedel och vid tillverkning av andra kemikalier. Det fungerar som en reaktant vid syntesen av aminokarbonyloximetylestrar av diklofenak, flufenaminsyra och i monometoxipoly(etylenglykol) prodrugs av cyklosporin A.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klormetylklorformiat används som mellanprodukt i läkemedel och vid tillverkning av andra kemikalier. Det fungerar som en reaktant vid syntesen av aminokarbonyloximetylestrar av diklofenak, flufenaminsyra och i monometoxipoly(etylenglykol) prodrugs av cyklosporin A.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22128-62-7
Molekylformel C2H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 128.936
MDL-nummer MFCD00077688
InChI-nyckel JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate
PubChem CID 62754
IUPAC-namn klormetylkarbonkloridat
LEDER C(OC(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloromethyl chloroformate
Smältpunkt <-20°C
Densitet 1.465
Kokpunkt 107°C to 108°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Odör Acrid
Linjär formel ClCO2CH2Cl
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2745
Beilstein 506426
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 128.94
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloromethyl chloroformate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethyl chloroformate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.