Läs mer
Chloromethyl chlorosulfate, 97%
Produktkod. 10325991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastflaska förpackad i plåtburk
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10325991 1 g Plastflaska 1g
10652982 5 g Plastflaska 5g
10003713 25 g Plastflaska förpackad i plåtburk 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10325991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330800010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49715-04-0 | CH2Cl2O3S | 164.984 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49715-04-0
MDL-nummer MFCD00041547
InChI-nyckel PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
PubChem CID 2733556
IUPAC-namn klor(klorsulfonyloxi)metan
LEDER C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloromethyl chlorosulfate
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel CH2Cl2O3S
Brytningsindex 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Beilstein 01, III, 2593
Merck Index 15, 2147
Molekylvikt (g/mol) 164.984
Formel vikt 164.99
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.