Läs mer
(Chloromethyl)cyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Chloromethyl)cyclohexane |
| CAS | 1072-95-3 |
| Molekylformel | C7H13Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Chloromethyl)cyclohexane, 1-Chloromethylcyclohexane, Cyclohexylmethyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| LEDER | ClCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | (chloromethyl)cyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.63 |
| Formel vikt | 132.07 |