Läs mer
(Chloromethyl)cyclopropane, 97%
Produktkod. 11357076
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357076 5 g 5g
11367076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06986.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5911-08-0 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
(Klormetyl)cyklopropan användes vid syntesen av (litiometyl)cyklopropan och homoallyllitium via 4,4a-di-tert-butylbifenyl eller naftalenkatalyserad litieringsreaktion. Vid reaktion med isolerbar dialkylsilylen ger 5-silaspiro[4.4]nonanderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Klormetyl)cyklopropan användes i syntesen av (litiometyl)cyklopropan och homoallyllitium via 4,4′ -di-tert-butylbifenyl eller naftalenkatalyserad litieringsreaktion. Vid reaktion med isolerbar dialkylsilylen ger 5-silaspiro[4.4]nonanderivat.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5911-08-0
Molekylformel C4H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 90.55
MDL-nummer MFCD00001307
InChI-nyckel ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl cyclopropane, cylopropylmethyl chloride, cyclopropylmethyl chloride, cyclopropane, chloromethyl, chloromethyl-cyclopropane, j7okqcc0kw, unii-j7okqcc0kw, cylopropylmethylchloride, chlorocyclopropylmethane, cyclopropylchloromethane
PubChem CID 80013
LEDER ClCC1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Chloromethyl)cyclopropane
Smältpunkt -91°C
Densitet 0.98
Kokpunkt 87°C to 89°C
Flampunkt −1°C (30°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 635697
Löslighetsinformation Not miscible in water.
IUPAC-namn klormetylcyklopropan
Formel vikt 90.55
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.