Läs mer
(Klormetyl)cyklopropan (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade) |
| CAS | 5911-08-0 |
| Molekylformel | C4H7Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| LEDER | ClCC1CC1 |
| IUPAC-namn | Klorometylcyklopropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.55 |
| Formel vikt | 90.0236 |