Läs mer
(Klormetyl)cyklopropan (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30358782
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30358782 25 g
1 options
Produktkod. 30358782 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36988025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade)
CAS 5911-08-0
Molekylformel C4H7Cl
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane
InChI formel InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
LEDER ClCC1CC1
IUPAC-namn Klorometylcyklopropan
Molekylvikt (g/mol) 90.55
Formel vikt 90.0236
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.