Läs mer
Chloromethyl Diethylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Diethylcarbamate |
| CAS | 133217-92-2 |
| Molekylformel | C6H12ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Diethyl-carbamic Acid Chloromethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12ClNO2/c1-3-8(4-2)6(9)10-5-7/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)OCCl |
| IUPAC-namn | chloromethyl N,N-diethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.62 |
| Formel vikt | 165.06 |