Läs mer
Chloromethyl Dimethylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Dimethylcarbamate |
| CAS | 49622-08-4 |
| Molekylformel | C4H8ClNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Chloromethyl N,N-Dimethylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO2/c1-6(2)4(7)8-3-5/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)OCCl |
| IUPAC-namn | chloromethyl N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.56 |
| Formel vikt | 137.0244 |