Läs mer
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane, 98%
Produktkod. 11434260
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434260 10 g 10g
11422707 25 g 25g
11432707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14899.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1719-57-9 | C3H8Cl2Si | 143.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1719-57-9
Molekylformel C3H8Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 143.08
MDL-nummer MFCD00000875
InChI-nyckel ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl dimethylchlorosilane, chloromethyldimethylchlorosilane, silane, chloro chloromethyl dimethyl, cmdmcs, chloro cholromethyl dimethylsilane, ch3 2sicl ch2cl, chloromethylchlorodimethylsilane, dimethylchloromethylchlorosilane, chloro chloromethyl-dimethylsilane
PubChem CID 74393
IUPAC-namn klor-(klormetyl)-dimetylsilan
LEDER C[Si](C)(Cl)CCl
Specifikationer
Kokpunkt 110°C to 113°C
Kemiskt namn eller material (Chloromethyl)dimethylchlorosilane
Kvantitet 10 g
Linjär formel ClCH2Si(CH3)2Cl
UN-nummer UN2985
Beilstein 1731933
Flampunkt 21°C (69°F)
Formel vikt 143.09
Procent renhet 98%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.437
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.082
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.