Läs mer
(Chloromethyl)diphenylphosphine Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Chloromethyl)diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 1806-49-1 |
| Molekylformel | C13H12ClOP |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (Chloromethyl)diphenyl-phosphine Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClOP/c14-11-16(15,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2 |
| LEDER | ClCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [chloromethyl(phenyl)phosphoryl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.66 |
| Formel vikt | 250.0314 |