Läs mer
Chloromethyl Ethyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Ethyl Carbonate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO3/c1-2-7-4(6)8-3-5/h2-3H2,1H3 |