Läs mer
Klormetyletyleter, 80 %, Tech ., stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10294981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10294981 25 mL Glasflaska 25ml
1 options
Produktkod. 10294981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355720250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3188-13-4 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloromethyl ethyl ether
Namnnotering tech. 80%
CAS 3188-13-4
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 82°C
Flampunkt 19°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 75% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H7ClO
Linjär formel CH3CH2OCH2Cl
Brytningsindex 1.4000 to 1.405
MDL-nummer MFCD00000887
Kvantitet 25 mL
Synonym chloromethyl ethyl ether, chloromethoxy ethane, ethane, chloromethoxy, chloromethylethylether, ethoxymethyl chloride, ethyl chloromethyl ether, ethoxychloromethane, ether, chloromethyl ethyl, ethoxy methyl chloride
InChI-nyckel FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCCl
IUPAC-namn klormetoxietan
Stabilisator CaCl2
Molekylvikt (g/mol) 94.54
PubChem CID 18523
Formel vikt 94.54
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloromethyl ethyl ether, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.