Läs mer
Chloromethyl Ethyl Ether 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Ethyl Ether |
| CAS | 3188-13-4 |
| Molekylformel | C3H7ClO |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Ethoxychloromethane, Ethoxymethyl Chloride, Ethyl Chloromethyl Ether, Chloromethoxyethane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO/c1-2-5-3-4/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOCCl |
| IUPAC-namn | chloromethoxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.54 |
| Formel vikt | 94.0185 |