Läs mer
Chloromethyl Hexafluoroisopropyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Hexafluoroisopropyl Ether |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClF6O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2 |
| Formel vikt | 215.9777 |