Läs mer
Chloromethyl Isobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Isobutyrate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-4(2)5(7)8-3-6/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 136.0291 |