missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chloromethyl Isopropyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Isopropyl Carbonate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 152.024 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?