Läs mer
Molecular Probes™ Klormetyllatexpärlor, 4 % vikt/volym, 0,1μ m
Produktkod. 11580136
Kvantitet:
15 mL
Förpackningsstorlek:
15ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580136
Brand: Molecular Probes™ C37488
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. På grund av hur polystyrenkedjorna ordnar sig i pärlan är ytan mycket hydrofob till sin karaktär, vilket gör dessa idealiska material för adsorption av material som proteiner.
Klorometyllatexen har en hög densitet av klormetylgrupper fästa vid styrenmonomerenheten. Dessa reaktiva ytfunktionella grupper reagerar direkt med aminogrupper i antikroppar, antigener eller andra ligander under milda vattenhaltiga betingelser för att ge en stabil kovalent produkt genom en enstegsprocess. Partiklarna stabiliseras av negativt laddade sulfatgrupper. Denna typ av partiklar kan användas vid både höga och låga pH-förhållanden. Detta är en hydrofob latex.
Mikrosfärer finns i många storlekar och ytfunktioner
• 25 storlekar att välja —mellan 0,02 mikron till 16 mikron
• 20 —olika ytor för klar konjugering till praktiskt taget vilket material som helst
•—
• —Ytaktivt fritt ultrarent
Olika mängder från milliliter till 500-liters mängder Viktiga användningsområden för mikrosfärer
• Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
• Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
• Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Material Polystyren
Produkttyp Latexpärlor
Produktlinje IDC
Kvantitet 15 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Ytmodifiering Klormetyl
Diameter (metrisk) 0,1μ m