missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chloromethyl Laurate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Laurate |
| CAS | 61413-67-0 |
| Molekylformel | C13 H25 Cl O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dodecanoic Acid Chloromethyl Ester, Chloromethyl Dodecanoate, Dodecanoyloxymethyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)16-12-14/h2-12H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCl |
| IUPAC-namn | chloromethyl dodecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.79 |
| Formel vikt | 248.1543 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?