missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chloromethyl Methyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Methyl Carbonate |
| CAS | 40510-81-4 |
| Molekylformel | C3 H5 Cl O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tenofovir Impurity 52 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO3/c1-6-3(5)7-2-4/h2H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)OCCl |
| IUPAC-namn | chloromethyl methyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.52 |
| Formel vikt | 123.9927 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?